Få mere at vide
N-Ethylphthalimide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022997
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11428636
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16014.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5022-29-7
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD00014583
InChI nøgle JZDSOQSUCWVBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylphthalimide, 2-ethylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-ethyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethyl, 2-ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-ethyl, 2-ethylbenzo c azoline-1,3-dione, acmc-1az90, 1h-isoindole-1, n-ethyl
PubChem CID 21120
IUPAC navn 2-ethylisoindol-1,3-dion
SMIL CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylphthalimide
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Mængde 5 g
Beilstein 132094
Formel vægt 175.19
Procent renhed 98%