Få mere at vide
N-Ethylphthalimide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428636
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428636 5 g 5g
11438636 25 g 25g
11448636 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16014.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
CAS: 5022-29-7 | Molecular Formula: C10H9NO2 | Molecular Weight: 175.187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5022-29-7
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD00014583
InChI nøgle JZDSOQSUCWVBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylphthalimide, 2-ethylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-ethyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethyl, 2-ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-ethyl, 2-ethylbenzo c azoline-1,3-dione, acmc-1az90, 1h-isoindole-1, n-ethyl
PubChem CID 21120
IUPAC navn 2-ethylisoindol-1,3-dion
SMIL CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylphthalimide
Smeltepunkt 74 °C til 78 °C
Mængde 5 g
Beilstein 132094
Formel vægt 175.19
Procent renhed 98%