Få mere at vide
N-Ethylnicotinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethylnicotinamide |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c1-2-10-8(11)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 150.0793 |
| Procent renhed | >95% |