Få mere at vide
N-Ethylmethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethylmethylamine |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9N/c1-3-4-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 59.0735 |