Få mere at vide
N-Ethylmethylamine, 98+%
Artikelnummer. 11376916
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376916 5 g 5g
11386916 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04372.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 624-78-2 | C3H9N | 59.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-78-2
Molekylær formel C3H9N
Molekylvægt (g/mol) 59.11
MDL nummer MFCD00009030
InChI nøgle LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
PubChem CID 12219
IUPAC navn N-methylethanamin
SMIL CCNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylmethylamine
Tæthed 0.688
Kogepunkt 33°C to 34°C
Flammepunkt <−34°C (−29°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.374
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1730786
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Formel vægt 59.11
Procent renhed ≥98%