Få mere at vide
N-ethylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10115570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10115570 5 g Glasflaske 5g
10229513 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10115570 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314680050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 624-78-2 | C3H9N | 59.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-78-2
Molekylær formel C3H9N
Molekylvægt (g/mol) 59.11
MDL nummer MFCD00009030
InChI nøgle LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
PubChem CID 12219
IUPAC navn N-methylethanamin
SMIL CCNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylmethylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.6800g/mL
Kogepunkt 33.0°C to 34.0°C
Flammepunkt <−34°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5NHCH3
Brydningsindeks 1.3730 to 1.3770
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.68
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 59.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske