Få mere at vide
N-Ethylmaleimid, 99+%
Artikelnummer. 11378518
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378518 25 g 25g
11368518 1 g 1g
11388518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11378518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040526.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 128-53-0 | C6H7NO2 | 125,127 g/mol
N-ethylmaleimid er et proteinthiolmodificerende middel, som hæmmer apoptotisk DNA-fragmentering. Det er et sulfhydrylreagens og finder anvendelse i eksperimentelle biokemiske undersøgelser såvel som i enzymologi. Det er involveret i modifikationen af cysteinrester i proteiner og peptider. Det fungerer som en Michael-acceptor og reagerer med nucelofiler som thioler. Det anvendes til inhibering af Mg2 + -afhængig internukleosomal DNA-fragmentering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-53-0
Molekylær formel C6H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 125.127
MDL nummer MFCD00005509
InChI nøgle HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
PubChem CID 4362
ChEBI CHEBI:44485
IUPAC navn 1-ethylpyrrol-2,5-dion
SMIL CCN1C(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylmaleimide
Smeltepunkt 43 °C til 46 °C
Farve Creme til hvid
Kogepunkt 209 °C til 211 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 25 g
FN nummer UN2928
Beilstein 112448
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,3822
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, vand, kloroform, methanol og toluen.
Formel vægt 125.13
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk