Få mere at vide
N-Ethylmaleimid, 99+%
Beskrivelse
N-ethylmaleimid er et proteinthiolmodificerende middel, som hæmmer apoptotisk DNA-fragmentering. Det er et sulfhydrylreagens og finder anvendelse i eksperimentelle biokemiske undersøgelser såvel som i enzymologi. Det er involveret i modifikationen af cysteinrester i proteiner og peptider. Det fungerer som en Michael-acceptor og reagerer med nucelofiler som thioler. Det anvendes til inhibering af Mg2 + -afhængig internukleosomal DNA-fragmentering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethylmaleimide |
| Smeltepunkt | 43 °C til 46 °C |
| Kogepunkt | 209 °C til 211 °C |
| Flammepunkt | 73 °C (163 °F) |
| Analyseprocentområde | >99 +% |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 112448 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, vand, kloroform, methanol og toluen. |
| Formel vægt | 125.13 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N-Ethylmaleimide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid N-ethylimide