Få mere at vide
N-ethylmaleimid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11945581
Brand: Thermo Scientific Acros 156102500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 128-53-0 | C6H7NO2 | 125.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-53-0
Molekylær formel C6H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 125.13
InChI nøgle HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
PubChem CID 4362
ChEBI CHEBI:44485
IUPAC navn 1-ethylpyrrol-2,5-dion
SMIL CCN1C(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylmaleimide
Smeltepunkt 41.0°C to 45.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 210.0°C
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Beilstein 21,IV,4629
Merck Index 15,3877
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: 1115g/L toluene (20°C)
Formel vægt 125.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver