Få mere at vide
N-Ethylmaleimid, 98+%
Artikelnummer. 11340014
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11340014 50 g 50g
11330014 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11340014 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00355.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 128-53-0 | C6H7NO2 | 125,127 g/mol
Cysteinalkyleringsmiddel N-ethylmaleimid er et proteinthiolmodifikator, som hæmmer apoptotisk DNA-fragmentering. Det er et sulfhydrylreagens og finder anvendelse i eksperimentelle biokemiske undersøgelser såvel som i enzymologi. Det er involveret i modifikationen af cysteinrester i proteiner og peptider. Det fungerer som en Michael-acceptor og reagerer med nucelofiler som thioler. Det anvendes til inhibering af Mg2 + -afhængig internukleosomal DNA-fragmentering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cysteinalkyleringsmiddel N-ethylmaleimid er et proteinthiolmodificerende middel, som hæmmer apoptotisk DNA-fragmentering. Det er et sulfhydrylreagens og finder anvendelse i eksperimentelle biokemiske undersøgelser såvel som i enzymologi. Det er involveret i modifikationen af cysteinrester i proteiner og peptider. Det fungerer som en Michael-acceptor og reagerer med nucelofiler som thioler. Det anvendes til inhibering af Mg2 + -afhængig internukleosomal DNA-fragmentering.
Opløselighed Opløseligt i
ethanol, vand, chloroform, methanol og toluen.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-53-0
Molekylær formel C6H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 125.127
MDL nummer MFCD00005509
InChI nøgle HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
PubChem CID 4362
ChEBI CHEBI:44485
IUPAC navn 1-ethylpyrrol-2,5-dion
SMIL CCN1C(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylmaleimide
Smeltepunkt 43°C to 46°C
Kogepunkt 209°C to 211°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Lugt Pungent
Mængde 50 g
FN nummer UN2928
Beilstein 112448
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,3822
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,water,chloroform,methanol and toluene.
Formel vægt 125.13
Procent renhed ≥98%