Få mere at vide
N-Ethylmaleimid, 98+%
Artikelnummer. 11330014
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11330014 10 g 10g
11340014 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11330014 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00355.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.98 DKK
    725.65 DKK / 10g
    Spare 80.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 128-53-0 | C6H7NO2 | 125,127 g/mol
Cysteinalkyleringsmiddel N-ethylmaleimid er et proteinthiolmodifikator, som hæmmer apoptotisk DNA-fragmentering. Det er et sulfhydrylreagens og finder anvendelse i eksperimentelle biokemiske undersøgelser såvel som i enzymologi. Det er involveret i modifikationen af cysteinrester i proteiner og peptider. Det fungerer som en Michael-acceptor og reagerer med nucelofiler som thioler. Det anvendes til inhibering af Mg2 + -afhængig internukleosomal DNA-fragmentering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cysteinalkyleringsmiddel N-ethylmaleimid er et proteinthiolmodificerende middel, som hæmmer apoptotisk DNA-fragmentering. Det er et sulfhydrylreagens og finder anvendelse i eksperimentelle biokemiske undersøgelser såvel som i enzymologi. Det er involveret i modifikationen af cysteinrester i proteiner og peptider. Det fungerer som en Michael-acceptor og reagerer med nucelofiler som thioler. Det anvendes til inhibering af Mg2 + -afhængig internukleosomal DNA-fragmentering.
Opløselighed Opløseligt i
ethanol, vand, chloroform, methanol og toluen.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-53-0
Molekylær formel C6H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 125.127
MDL nummer MFCD00005509
InChI nøgle HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
PubChem CID 4362
ChEBI CHEBI:44485
IUPAC navn 1-ethylpyrrol-2,5-dion
SMIL CCN1C(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylmaleimide
Smeltepunkt 43 °C til 46 °C
Kogepunkt 209 °C til 211 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 10 g
FN nummer UN2928
Beilstein 112448
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,3822
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, vand, kloroform, methanol og toluen.
Formel vægt 125.13
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethylmaleimide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.