Få mere at vide
N-ethylisopropylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356786
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356786 5 g 5g
11346786 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04089.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19961-27-4 | C5H13N | 87.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19961-27-4
Molekylær formel C5H13N
Molekylvægt (g/mol) 87.17
MDL nummer MFCD00015105
InChI nøgle RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylisopropylamine, ethylisopropylamine, 2-propanamine, n-ethyl, ethyl propan-2-yl amine, diethylamine, 1-methyl, isopropylamine, n-ethyl, n-ethyl-2-propanamine, n-ethyl-n-isopropylamine, isopropylethylamine, ethyl isopropylamine
PubChem CID 88318
SMIL CCNC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylisopropylamine
Tæthed 0.72
Kogepunkt 71°C to 73°C
Flammepunkt 16°C (60°F)
Brydningsindeks 1.392
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Beilstein 505952
IUPAC navn N-ethylpropan-2-amin
Formel vægt 87.17
Procent renhed 98%