Få mere at vide
N-ethylisopropylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346786
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346786 1 g 1g
11356786 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04089.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19961-27-4 | C5H13N | 87.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19961-27-4
Molekylær formel C5H13N
Molekylvægt (g/mol) 87.17
MDL nummer MFCD00015105
InChI nøgle RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylisopropylamine, ethylisopropylamine, 2-propanamine, n-ethyl, ethyl propan-2-yl amine, diethylamine, 1-methyl, isopropylamine, n-ethyl, n-ethyl-2-propanamine, n-ethyl-n-isopropylamine, isopropylethylamine, ethyl isopropylamine
PubChem CID 88318
SMIL CCNC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylisopropylamine
Tæthed 0.72
Kogepunkt 71°C to 73°C
Flammepunkt 16°C (60°F)
Brydningsindeks 1.392
Mængde 1 g
FN nummer UN2733
Beilstein 505952
IUPAC navn ethyl(propan-2-yl)amin
Formel vægt 87.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethylisopropylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Ethylisopropylamine