Få mere at vide
N-Ethylguanidine sulfate, 98%
Artikelnummer. 11429227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429227 5 g 5g
11439227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11429227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21315.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 3482-86-8 | [CH3CH2NHC(=NH)NH2]2·H2SO4
1-ethylguanidinsulfat kan bruges i kemisk syntese og termiske analyseundersøgelser. 1-ethylguanidinsulfat bruges som en reaktant i soltesen af 3-ethyl-6-methyl-isocytosiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-ethylguanidinsulfat kan bruges i kemisk syntese og termiske analyseundersøgelser. 1-ethylguanidinsulfat bruges som en reaktant i soltesen af 3-ethyl-6-methyl-isocytosiner.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3482-86-8
Molekylær formel [CH3CH2NHC(=NH)NH2]2·H2SO4
MDL nummer MFCD00013130
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylguanidine sulfate
Smeltepunkt ∼245°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 272.33
Procent renhed 98%