Få mere at vide
N-ethylethylendiamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10543131 5 g Glass bottle 5g
10687122 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155550050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 110-72-5 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-72-5
Molekylær formel C4H12N2
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008166
InChI nøgle SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-ethyl, 2-aminoethyl ethyl amine, 2-ethylaminoethylamine, ethylenediamine, n-ethyl, ethylaminoethylamine, unii-941mvd708n, 1,2-ethanediamine, n1-ethyl, n-ethyl ethylenediamine
PubChem CID 66071
IUPAC navn N'-ethylethane-1,2-diamine
SMIL CCNCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylethylenediamine
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Brown
Tæthed 0.8300g/mL
Kogepunkt 128.0°C to 130.0°C
Flammepunkt 10°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C2H5NHCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.4380 to 1.4400
Mængde 5 g
Beilstein 04, II, 690
Specifik vægtfylde 0.83
Formel vægt 88.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethylethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.