Få mere at vide
N-Ethylethylenediamine, 98%
Artikelnummer. 11445607
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445607 25 g 25g
11435607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23577.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-72-5 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
N-ethylethylendiamin er et chelateringsmiddel, der bruges i undersøgelser af mutagenese. Det gennemgår kondensation med 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd. Det danner også organometalliske ruthenium(II)-komplekser, der hæmmer væksten i humane ovariecancercellelinjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-ethylethylendiamin er et chelateringsmiddel, der anvendes i mutagenese-forskningsstudier. Det gennemgår kondensation med 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd. Det danner også organometalliske ruthenium(II)-komplekser, der hæmmer væksten i humane ovariecancercellelinjer.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-72-5
Molekylær formel C4H12N2
Molekylvægt (g/mol) 88.154
MDL nummer MFCD00008166
InChI nøgle SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-ethyl, 2-aminoethyl ethyl amine, 2-ethylaminoethylamine, ethylenediamine, n-ethyl, ethylaminoethylamine, unii-941mvd708n, 1,2-ethanediamine, n1-ethyl, n-ethyl ethylenediamine
PubChem CID 66071
IUPAC navn N'-ethylethan-1,2-diamin
SMIL CCNCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylethylenediamine
Tæthed 0.837
Kogepunkt 128°C to 130°C
Flammepunkt 34°C (93°F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 25 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1098272
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 88.15
Procent renhed 98%