Få mere at vide
n-Ethyldiisopropylamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15856270
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15856270 1 L
15846270 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15856270 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8008941000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For synthesis
N,N-Diisopropylethylamine (DIPEA), also known as Hunig′s base, is a sterically hindered amine. It is a non-nucleophilic base commonly employed in substitution reactions, alkylations, amide couplings, etc. DIPEA is also used as a base in the Pd-catalyzed cross-coupling reactions, which include Heck coupling and Sonagashira coupling reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7087-68-5
Tekniske data
Tæthed 0.76 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 127°C/1013 hPa
Molekylær formel [(CH3)2CH]2NCH2CH3
MDL nummer MFCD00008868
Mængde 1 L
Synonym N-Ethyldiisopropylamine, N,N-Diisopropylethylamine, N-Ethyldiisopropylamine
Molekylvægt (g/mol) 129.24