Få mere at vide
N-ethyldiisopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459383
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459383 500 mL 500ml
11449383 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11459383 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11801.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.247 g/mol
N-ethyldiisopropylamin bruges til at fremstille eller formulere industrielle produkter. Det bruges også i organisk kemi som base. Det fungerer som et selektivt reagens ved alkylering af sekundære aminer til tertiære aminer med alkylhalogenider. Det reagerer med monoaktiverede Michael-acceptorer for at give symmetriske sulfoner. Yderligere bruges det til at fremstille heterocyklisk forbindelse, sscorpionin ved en reaktion med disulfurdichlorid under anvendelse af 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO ) som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-ethyldiisopropylamin bruges til at fremstille eller formulere industrielle produkter. Det bruges også i organisk kemi som base. Det fungerer som et selektivt reagens ved alkylering af sekundære aminer til tertiære aminer med alkylhalogenider. Det reagerer med monoaktiverede Michael-acceptorer for at give symmetriske sulfoner. Yderligere bruges det til at fremstille heterocyklisk forbindelse, sscorpionin ved en reaktion med disulfurdichlorid under anvendelse af 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO ) som katalysator.
Opløselighed
Blandbar med vand og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, kuldioxid, kobber, messing, gummi, oxidationsmidler, nitrater, peroxider, aldehyder og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7087-68-5
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.247
MDL nummer MFCD00008868
InChI nøgle JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
IUPAC navn N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CCN(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyldiisopropylamine
Smeltepunkt −46°C
Tæthed 0.747
Kogepunkt 126°C to 127°C
Flammepunkt 8°C (46°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.4135
Mængde 500 mL
Beilstein 605301
Opløselighedsinformation Miscible with water and ethanol.
Formel vægt 129.25
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethyldiisopropylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Ethyldiisopropylamine