Få mere at vide
N-Ethyldiisopropylamin, 99%
Artikelnummer. 11480980
Skift visning
Mængde:
25 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480980 1000 mL 1000ml
11438750 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11801.AU
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129,25 g/mol
N-ethyldiisopropylamin bruges til at fremstille eller formulere industrielle produkter. Det bruges også i organisk kemi som base. Det fungerer som et selektivt reagens ved alkylering af sekundære aminer til tertiære aminer med alkylhalogenider. Det reagerer med monoaktiverede Michael-acceptorer for at give symmetriske sulfoner. Yderligere bruges det til at fremstille heterocyklisk forbindelse, sscorpionin ved en reaktion med disulfurdichlorid under anvendelse af 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO ) som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-ethyldiisopropylamin bruges til at fremstille eller formulere industrielle produkter. Det bruges også i organisk kemi som base. Det fungerer som et selektivt reagens ved alkylering af sekundære aminer til tertiære aminer med alkylhalogenider. Det reagerer med monoaktiverede Michael-acceptorer for at give symmetriske sulfoner. Yderligere bruges det til at fremstille heterocyklisk forbindelse, sscorpionin ved en reaktion med disulfurdichlorid under anvendelse af 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO ) som katalysator.
Opløselighed
Blandbar med vand og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, kuldioxid, kobber, messing, gummi, oxidationsmidler, nitrater, peroxider, aldehyder og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7087-68-5
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.25
MDL nummer MFCD00008868
InChI nøgle JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea
PubChem CID 81531
SMIL CCN(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyldiisopropylamine
Smeltepunkt -46 °C
Tæthed 0.747
Kogepunkt 126 °C til 127 °C
Flammepunkt 8 °C
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.4135
Mængde 1000 mL
Beilstein 605301
Opløselighedsinformation Blandet med vand og ethanol.
IUPAC navn ethylbis(propan-2-yl)amin
Formel vægt 129.25
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethyldiisopropylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-ethyl-N-(1-methylethyl)-2-Propanamine