Få mere at vide
N-Ethyldiisopropylamin, 99%
Beskrivelse
N-ethyldiisopropylamin bruges til at fremstille eller formulere industrielle produkter. Det bruges også i organisk kemi som base. Det fungerer som et selektivt reagens ved alkylering af sekundære aminer til tertiære aminer med alkylhalogenider. Det reagerer med monoaktiverede Michael-acceptorer for at give symmetriske sulfoner. Yderligere bruges det til at fremstille heterocyklisk forbindelse, sscorpionin ved en reaktion med disulfurdichlorid under anvendelse af 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO ) som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-ethyldiisopropylamin bruges til at fremstille eller formulere industrielle produkter. Det bruges også i organisk kemi som base. Det fungerer som et selektivt reagens ved alkylering af sekundære aminer til tertiære aminer med alkylhalogenider. Det reagerer med monoaktiverede Michael-acceptorer for at give symmetriske sulfoner. Yderligere bruges det til at fremstille heterocyklisk forbindelse, sscorpionin ved en reaktion med disulfurdichlorid under anvendelse af 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO ) som katalysator.
Opløselighed
Blandbar med vand og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, kuldioxid, kobber, messing, gummi, oxidationsmidler, nitrater, peroxider, aldehyder og metaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyldiisopropylamine |
| Smeltepunkt | -46°C |
| Tæthed | 0.747 |
| Kogepunkt | 126°C to 127°C |
| Flammepunkt | 8°C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.4135 |
| Mængde | 25 mL |
| Beilstein | 605301 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water and ethanol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N-Ethyldiisopropylamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Ethyldiisopropylamine