Få mere at vide
N-ethyldiisopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3346023
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449383
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11801.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.247 g/mol
N-ethyldiisopropylamin bruges til at fremstille eller formulere industrielle produkter. Det bruges også i organisk kemi som base. Det fungerer som et selektivt reagens ved alkylering af sekundære aminer til tertiære aminer med alkylhalogenider. Det reagerer med monoaktiverede Michael-acceptorer for at give symmetriske sulfoner. Yderligere bruges det til at fremstille heterocyklisk forbindelse, sscorpionin ved en reaktion med disulfurdichlorid under anvendelse af 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO ) som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-ethyldiisopropylamin bruges til at fremstille eller formulere industrielle produkter. Det bruges også i organisk kemi som base. Det fungerer som et selektivt reagens ved alkylering af sekundære aminer til tertiære aminer med alkylhalogenider. Det reagerer med monoaktiverede Michael-acceptorer for at give symmetriske sulfoner. Yderligere bruges det til at fremstille heterocyklisk forbindelse, sscorpionin ved en reaktion med disulfurdichlorid under anvendelse af 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO ) som katalysator.
Opløselighed
Blandbar med vand og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, kuldioxid, kobber, messing, gummi, oxidationsmidler, nitrater, peroxider, aldehyder og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7087-68-5
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.247
MDL nummer MFCD00008868
InChI nøgle JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
IUPAC navn N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CCN(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyldiisopropylamine
Smeltepunkt −46°C
Tæthed 0.747
Kogepunkt 126°C to 127°C
Flammepunkt 8°C (46°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.4135
Mængde 100 mL
Beilstein 605301
Opløselighedsinformation Miscible with water and ethanol.
Formel vægt 129.25
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethyldiisopropylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N-Ethyldiisopropylamine