Få mere at vide
N-ethyldicyclohexylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10490921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10490921 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10490921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314730050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7175-49-7 | C14H27N | 209,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyldicyclohexylamine
Navn note 96%
CAS 7175-49-7
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 114 °C til 115 °C (3,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H27N
Lineær formel (C6H11)2NC2H5
Brydningsindeks 1,4840 til 1,487
MDL nummer MFCD00003846
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.9
Synonym n-ethyldicyclohexylamine, ethyldicyclohexylamine, cyclohexanamine, n-cyclohexyl-n-ethyl, dicyclohexylethylamine, dicyclohexylamine, n-ethyl, n-cyclohexyl-n-ethylcyclohexylamine, ethyl-dicyclohexylamine, acmc-20ak4s, n,n-dicyclohexylethylamine
InChI nøgle XRKQMIFKHDXFNQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
IUPAC navn N-cyclohexyl-N-ethylcyclohexanamin
Molekylvægt (g/mol) 209.38
PubChem CID 23563
Formel vægt 209.38
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske