Få mere at vide
N-Ethylcyclohexylamine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11386365 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11386365 25 mL Glass bottle 25ml
11396365 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386365 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437740250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5459-93-8
Molekylær formel C8H17N
Molekylvægt (g/mol) 127.23
InChI nøgle AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e
PubChem CID 21609
IUPAC navn N-ethylcyclohexanamine
SMIL CCNC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylcyclohexylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 164°C
Flammepunkt 30°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4500 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.85
Formel vægt 127.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethylcyclohexylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.