Få mere at vide
N-Ethylcyclohexylamin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethylcyclohexylamine |
| Tæthed | 0.85 |
| Kogepunkt | 163 °C til 166 °C |
| Flammepunkt | 45 °C (113 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.452 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2734 |
| Beilstein | 2070280 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |