Få mere at vide
N-Ethylcyclohexylamin, 97%
Artikelnummer. 11309055
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309055 25 mL 25ml
11319055 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309055 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14221.AC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5459-93-8 | C8H17N | 127,231 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5459-93-8
Molekylær formel C8H17N
Molekylvægt (g/mol) 127.231
MDL nummer MFCD00003834
InChI nøgle AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e
PubChem CID 21609
IUPAC navn N-ethylcyclohexanamin
SMIL CCNC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylcyclohexylamine
Tæthed 0.85
Kogepunkt 163°C to 166°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.452
Mængde 25 mL
FN nummer UN2734
Beilstein 2070280
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 127.23
Procent renhed 97%