Få mere at vide
N-Ethylbutylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethylbutylamine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 101.1204 |