Få mere at vide
N-Ethylbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30381870
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30381870 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30381870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89996510ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
CAS 14321-27-8
Molekylær formel C9 H13 N
Mængde 10 mL
Synonym N-Benzylethanamine, Etilefrine Hydrochloride Imp. F (EP), Benzylethylamine, Benzenemethanamine, N-ethyl-, Benzylamine, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethylbenzenemethanamine, Ethyl(phenylmethyl)amine, Ethylbenzylamine, N-(Phenylmethyl)ethylamine, N-Benzyl-N-ethylamine, N-Benzylethylamine, N-Ethyl-N-benzylamine, N-Ethylbenzylamine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
SMIL CCNCc1ccccc1
IUPAC navn N-benzylethanamin
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Formel vægt 135.1048