Få mere at vide
N-Ethylbenzylamin, TRC
Product Code. 30386803
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 mL
Product Code. Mængde
30386803 5 mL
1 options
Product Code. 30386803 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE8999655ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
CAS 14321-27-8
Molekylær formel C9 H13 N
Mængde 5 mL
Synonym N-Benzylethanamine, Etilefrine Hydrochloride Imp. F (EP), Benzylethylamine, Benzenemethanamine, N-ethyl-, Benzylamine, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethylbenzenemethanamine, Ethyl(phenylmethyl)amine, Ethylbenzylamine, N-(Phenylmethyl)ethylamine, N-Benzyl-N-ethylamine, N-Benzylethylamine, N-Ethyl-N-benzylamine, N-Ethylbenzylamine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
SMIL CCNCc1ccccc1
IUPAC navn N-benzylethanamin
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Formel vægt 135.1048