Få mere at vide
N-ethylanilin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-127583 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10327130
Brand: Thermo Scientific 118041000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 103-69-5 | C8H11N | 121.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-69-5
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00009025
InChI nøgle OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine, ethylphenylamine, n-ethyl-n-phenylamine, aniline, n-ethyl, n-ethylaminobenzene, aethylanilin
PubChem CID 7670
ChEBI CHEBI:34870
IUPAC navn N-ethylanilin
SMIL CCNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylaniline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -63 °C
Farve Brun til gul
Tæthed 0.9630g/mL
Kogepunkt 205°C
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5NHC2H5
Brydningsindeks 1.5530 to 1.555
Mængde 100 g
Beilstein 12, 159
Merck Index 15, 3819
Specifik vægtfylde 0.963
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and many other organic,solvents
Formel vægt 121.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethylaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.