Få mere at vide
N-Ethylaniline, 97%
Artikelnummer. p-7022337
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11467337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15060.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 103-69-5 | C8H11N | 121.183 g/mol
N-ethylanilin (NEA) kan anvendes som en intern standard i GC-analysen af nikotinekstraktion fra nikotintyggegummi. Det kan anvendes i syntesen af følgende film, 2-(N-ethylphenylamino)-1,4-benzoquinon, 2-(arylaminomethyl)phenylboronsyre, poly(methylmethacrylat) (PMMA)-film indeholdende NEA og poly(N-ethylanilin) (PNEA).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
N-Ethylaniline (NEA) may be used as an internal standard in the GC analysis of nicotine extraction from nicotine gum. It may be used in the synthesis of the following, 2-(N-ethylphenylamino)-1,4-benzoquinone, 2-(arylaminomethyl)phenylboronic acid, poly(methyl methacrylate) (PMMA) films containing NEA and poly(N-ethylaniline) (PNEA).
Solubility
Soluble in water (50g/L).
Notes
Air and Light Sensitive, store in dark and away from air. Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-69-5
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00009025
InChI nøgle OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine, ethylphenylamine, n-ethyl-n-phenylamine, aniline, n-ethyl, n-ethylaminobenzene, aethylanilin
PubChem CID 7670
ChEBI CHEBI:34870
IUPAC navn N-ethylaniline
SMIL CCNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylaniline
Smeltepunkt -64°C
Tæthed 0.961
Kogepunkt 204°C to 205°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.554
Mængde 500 mL
FN nummer UN2272
Beilstein 507468
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,3764
Opløselighedsinformation Soluble in water (50g/L).
Formel vægt 121.18
Procent renhed 97%