Få mere at vide
N-ethylanilin, 97%
Artikelnummer. 11477337
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477337 2500 mL 2500ml
11467337 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11477337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15060.0F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 103-69-5 | C8H11N | 121,183 g/mol
N-ethylanilin (NEA) kan anvendes som en intern standard i GC-analysen af nikotinekstraktion fra nikotintyggegummi. Det kan anvendes i syntesen af følgende film, 2-(N-ethylphenylamino)-1,4-benzoquinon, 2-(arylaminomethyl)phenylboronsyre, poly(methylmethacrylat) (PMMA)-film indeholdende NEA og poly(N-ethylanilin) (PNEA).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-ethylanilin (NEA) kan anvendes som en intern standard i GC-analysen af nikotinekstraktion fra nikotintyggegummi. Det kan anvendes i syntesen af følgende film, 2-(N-ethylphenylamino)-1,4-benzoquinon, 2-(arylaminomethyl)phenylboronsyre, poly(methylmethacrylat) (PMMA)-film indeholdende NEA og poly(N-ethylanilin) (PNEA).
Opløselighed
Opløseligt i vand (50g/L).
Noter
Luft- og lysfølsomme, opbevares i mørke og væk fra luft. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-69-5
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00009025
InChI nøgle OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine, ethylphenylamine, n-ethyl-n-phenylamine, aniline, n-ethyl, n-ethylaminobenzene, aethylanilin
PubChem CID 7670
ChEBI CHEBI:34870
IUPAC navn N-ethylanilin
SMIL CCNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylaniline
Smeltepunkt -64 °C
Tæthed 0.961
Kogepunkt 204 °C til 205 °C
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.554
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2272
Beilstein 507468
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,3764
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50g/L).
Formel vægt 121.18
Procent renhed 97%