Få mere at vide
N-Ethyl-p-toluensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30370217
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30370217 25 g
1 options
Artikelnummer. 30370217 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE93253325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide
CAS 80-39-7
Molekylær formel C9 H13 N O2 S
Mængde 25 g
Synonym p-Toluenesulfonamide, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-4-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-p-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-tolylsulfonamide, N-Ethyltosylamide, N-Tosylethylamine, NSC 68803, Santicizer 3, p-Toluene-N-ethylsulfonamide, p-Toluenesulfonyl-N-ethylamide
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
SMIL CCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn N-ethyl-4-methylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 199.27
Formel vægt 199.0667