Få mere at vide
N-Ethyl-N-(perfluoro-1-octanesulfonyl) Glycine, TRC
Artikelnummer. 18023350
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18023350 5 mg
18003150 10 mg
18073440 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18023350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9255185MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2991-50-6
Molekylær formel C12 H8 F17 N O4 S
Molekylvægt (g/mol) 585.23
Synonym Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (7CI,8CI,9CI), N-Ethyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycine, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfoamido)acetic acid, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid, Et-PFOSA-AcOH, N-Ethyl-N-heptadecylfluorooctane sulfonyl glycine, N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetate, N-EtFOSAA, EtFOSAA
IUPAC navn 2-[ethyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctylsulfonyl)amino]acetic acid
SMIL CCN(CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8F17NO4S/c1-2-30(3-4(31)32)35(33,34)12(28,29)10(23,24)8(19,20)6(15,16)5(13,14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)27/h2-3H2,1H3,(H,31,32)
Formel vægt 584.9903
Procent renhed >95%