Få mere at vide
N-Ethyl-N-nitrosomethallylamin, TRC
Artikelnummer. 30178985
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30178985 25 mg
30179591 100 mg
30178925 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30178985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE35773525MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68630-39-7
Molekylær formel C6H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Synonym N-Nitroso-N-ethyl-N-(2-methylallyl)amine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propen-1-amine
IUPAC navn N-ethyl-N-(2-methylprop-2-enyl)lattergasamid
SMIL CCN(CC(=C)C)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
Formel vægt 128.095