Få mere at vide
N-Ethyl-N-nitrosomethallylamin (10 mg/ml i Methanol), TRC
Artikelnummer. 30179512
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30179512 1 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179512 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT00081X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine
CAS 68630-39-7
Molekylær formel C6H12N2O
Mængde 1 x 1 mL
Synonym N-Nitroso-N-ethyl-N-(2-methylallyl)amine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propen-1-amine
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
SMIL CCN(CC(=C)C)N=O
IUPAC navn N-ethyl-N-(2-methylprop-2-enyl)lattergasamid
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Formel vægt 128.095
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine 10 mg/mL