Få mere at vide
N-Ethyl-N-nitroso-o-toluidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine |
| CAS | 41030-87-9 |
| Molekylær formel | C9H12N2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzenamine','N-ethyl-2-methyl-N-nitroso- (9CI','ACI), N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosobenzenamine (ACI), o-Toluidine','N-ethyl-N-nitroso- (7CI), N-Nitroso-N-ethyl-o-tolylamine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosoaniline, N-Ethyl-N-nitroso-o-toluidine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O/c1-3-11(10-12)9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(N=O)c1ccccc1C |
| IUPAC navn | N-ethyl-N-(2-methylphenyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2044 |
| Formel vægt | 164.095 |