Få mere at vide
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamin, TRC
Artikelnummer. 17993945
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993945 25 mg
17922365 100 mg
17951485 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE93279525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16339-04-1
Molekylær formel C5 H12 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 116.1616
Synonym 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine, EIPNA, N-Nitroso-N-ethyl-N-isopropylamine, NEIPA, NEPA
IUPAC navn N-ethyl-N-propan-2-ylnitrous amid
SMIL CCN(N=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Formel vægt 116.095
Procent renhed >95%