Få mere at vide
N-Ethyl-N-nitroso-1-propanamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-N-nitroso-1-propanamine |
| CAS | 25413-61-0 |
| Molekylær formel | C5 H12 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Ethyl-N-nitroso-1-propanamine (ACI), Propylamine, N-ethyl-N-nitroso- (8CI), N-Ethyl-N-nitrosopropylamine, Propylethylnitrosamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-5-7(4-2)6-8/h3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCN(CC)N=O |
| IUPAC navn | N-ethyl-N-propylnitro-amid |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vægt | 116.095 |