Få mere at vide
N'-Ethyl-N,N-dimethylethylendiamin, 98%
Beskrivelse
Reatant i syntesen af tripod amfifil. N'-ethyl-N,N-dimethylethylendiamin anvendes som katalysatorer til olefinaziridinering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reatant i syntesen af stativ amfifil. N′ -Ethyl-N,N-dimethylethylendiamin anvendes som katalysatorer til olefinaziridinering.
Bemærkninger Air
Sensitive.Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, kuldioxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine |
| Tæthed | 0.818 |
| Kogepunkt | 134 °C til 135 °C |
| Flammepunkt | 23 °C (73 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.4225 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2734 |
| Beilstein | 773675 |
| Formel vægt | 116.21 |
| Vis mere |