Få mere at vide
N-Ethyl-N,N-dimethyl-[2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium Chloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049761
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049761 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049761 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0801.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Ethyl-N,N-dimethyl-[2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium Chloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-N,N-dimethyl-[2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium Chloride
CAS 93940-17-1
Analyt- eller komponentnavne N-Ethyl-N,N-dimethyl-[2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium Chloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H28 N O . Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]-, chloride (9CI), Ethanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]-, chloride (1:1), Ethyldimethyl[2-[(o-methyl-alpha-phenylbenzyl)oxy]ethyl]ammonium chloride (7CI), Orphenadrine Related Compound B as Chloride
InChI formel InChI=1S/C20H28NO.ClH/c1-5-21(3,4)15-16-22-20(18-12-7-6-8-13-18)19-14-10-9-11-17(19)2;/h6-14,20H,5,15-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CC[N+](C)(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
IUPAC navn ethyl-dimethyl-[2-[(2-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethyl]azanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 333.9
Mængde 25 mg
Formel vægt 333.1859 g/mol