Få mere at vide
N-Ethyl-N-methylcarbamoyl Chlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-N-methylcarbamoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8ClNO/c1-3-6(2)4(5)7/h3H2,1-2H3 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 121.0294 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |