missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Ethyl-N-methyl-3-vinylphenyl Carbamate, TRC

Artikelnummer. 30375619
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375619 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE925205250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-N-methyl-3-vinylphenyl Carbamate
CAS 1346602-84-3
Molekylær formel C12 H15 N O2
Mængde 250 mg
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-ethenylphenyl ester, 3-Vinylphenyl ethyl(methyl)carbamate, N-Ethyl-N-methyl-3-vinylphenyl Carbamate, Rivastigmine Related Compound F
InChI formel InChI=1S/C12H15NO2/c1-4-10-7-6-8-11(9-10)15-12(14)13(3)5-2/h4,6-9H,1,5H2,2-3H3
SMIL CCN(C)C(=O)Oc1cccc(C=C)c1
IUPAC navn (3-ethenylphenyl) N-ethyl-N-methylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 205.25
Formel vægt 205.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.