Få mere at vide
N-ethyl-N-hydroxyethylanilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10442271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10442271 100 g Glasflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 10442271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325221000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 92-50-2 | C10H15NO | 165.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-N-hydroxyethylaniline
Navn note 96%
CAS 92-50-2
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Orange
Tæthed 1.02g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H15NO
Lineær formel C6H5N(CH5)CHCHOH
Brydningsindeks 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00020575
Mængde 100 g
Synonym 2-n-ethylanilino ethanol, 2-ethyl phenyl amino ethanol, ethanol, 2-ethylphenylamino, ethylphenylethanolamine, phenylethylethanolamine, n-ethyl-n-2-hydroxyethyl aniline, n-ethylanilinoethanol, hydroxyethylethylaniline, n-ethyl-n-hydroxyethylaniline, 2-ethylphenylamino ethanol
InChI nøgle HYVGFUIWHXLVNV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CCO)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-[ethyl(phenyl)amino]ethan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 165.24
PubChem CID 62338
Formel vægt 165.24
Procent renhed ≥95% (GC)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethyl-N-hydroxyethylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.