Få mere at vide
N-Ethyl-N-butan-4-ol-nitrosamin, TRC
Artikelnummer. 30180189
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180189 50 mg
30179975 500 mg
30179719 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE93738050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54897-62-0
Molekylær formel C6H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Synonym 4-(Ethylnitrosoamino)-1-butanol, 4-(N-Ethyl-N-nitrosoamino)-1-butanol, N-Ethyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine, N-Ethyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosoamine
IUPAC navn N-ethyl-N-(4-hydroxybutyl)lattergasamid
SMIL CCN(CCCCO)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-N-butan-4-ol-nitrosamine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2/c1-2-8(7-10)5-3-4-6-9/h9H,2-6H2,1H3
Formel vægt 146.1055