missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Ethyl-N'-(5-nitro-2-thiazolyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-N'-(5-nitro-2-thiazolyl)urea |
| CAS | 139-94-6 |
| Molekylær formel | C6H8N4O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ba 32476, Hepzide, Hepzide 30, Nithiazid, Nithiazide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O3S/c1-2-7-5(11)9-6-8-3-4(14-6)10(12)13/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,11) |
| SMIL | CCNC(=O)Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.22 |
| Formel vægt | 216.0317 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?