Få mere at vide
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulphonamid (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30136697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136697 10 g
30137626 5 g
30040961 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91765010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1691-99-2
Molekylær formel C12 H10 F17 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 571.25
Synonym N-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide, 2-(N-Ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)ethanol, 2-Perfluorooctylsulfonyl-N-ethylaminoethyl alcohol, 2-[N-Ethyl-N-(perfluorooctylsulfonyl)amino]ethanol, AI 3-29782, FC 10, Fluorad FC 10, LE 011, N-EtFOSE
IUPAC navn N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)oktan-1-sulfonamid
SMIL CCN(CCO)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulfonamide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H10F17NO3S/c1-2-30(3-4-31)34(32,33)12(28,29)10(23,24)8(19,20)6(15,16)5(13,14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)27/h31H,2-4H2,1H3
Formel vægt 571.011