missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulphonamide-d9 (50μg/mL in Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulphonamide-d9 |
| CAS | 1265205-96-6 |
| Molekylær formel | C12HD9F17NO3S |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctane Sulfonamide D9 (N-ethyl D5, N-ethylene D4), 1-Octanesulfonamide, N-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)- (ACI), N-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-1-octanesulfonamide (ACI), D9-N-EtFOSE, N-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-1-octanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10F17NO3S/c1-2-30(3-4-31)34(32,33)12(28,29)10(23,24)8(19,20)6(15,16)5(13,14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)27/h31H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-N-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)octane-1-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 580.31 |
| Formel vægt | 580.07 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?