Få mere at vide
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide D9 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311091
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311091 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30311091 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13342361MW50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 50 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol/Water