Få mere at vide
N-Ethyl Malelimid, TRC
Artikelnummer. 30370245
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30370245 1 g
1 options
Artikelnummer. 30370245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8179001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl Maleimide
CAS 128-53-0
Molekylær formel C6 H7 N O2
Mængde 1 g
Synonym 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl- (9CI, ACI), 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), Maleimide, N-ethyl- (8CI), 1-Ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, Ethylmaleimide, Maleic acid N-ethylimide, N-Ethylmaleimide, NEM, NSC 7638, N-Ethyl maleimide
InChI formel InChI=1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
SMIL CCN1C(=O)C=CC1=O
IUPAC navn 1-ethylpyrrol-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 125.13
Formel vægt 125.0477