Få mere at vide
N-ethylmaleimid (1M-opløsning i acetonitril), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl Maleimide |
| CAS | 128-53-0 |
| Molekylær formel | C6 H7 N O2 |
| Mængde | 1x5 mL |
| Synonym | 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl- (9CI, ACI), 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), Maleimide, N-ethyl- (8CI), 1-Ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, Ethylmaleimide, Maleic acid N-ethylimide, N-Ethylmaleimide, NEM, NSC 7638, N-Ethyl maleimide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCN1C(=O)C=CC1=O |
| IUPAC navn | 1-ethylpyrrol-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.13 |
| Formel vægt | 125.0477 |
| Vis mere |